Merck
400505
Sigma-Aldrich
Tungsten(IV) oxide
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
Tungsten dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥17,300
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥17,300
About This Item
化学式:
WO2
CAS番号:
分子量:
215.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
粒径
−100 mesh
SMILES記法
O=[W]=O
InChI
1S/2O.W
InChI Key
DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
400505-10G:
400505-50G:
400505-BULK:
400505-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes