Merck
200891
Sigma-Aldrich
オキシ塩化バナジウム(V)
99%
別名:
トリクロロオキソバナジウム 酸化物, バナジウム(V)オキシトリクロリド, 三塩化バナジル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
VOCl3
CAS番号:
分子量:
173.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
13.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
bp
126-127 °C (lit.)
mp
−77 °C (lit.)
密度
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[V](Cl)(Cl)=O
InChI
1S/3ClH.O.V/h3*1H;;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
JBIQAPKSNFTACH-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
200891-BULK:
200891-100G:4548173302669
200891-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Masayuki Kirihara et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(5), 625-627 (2004-05-11)
Thiols were converted into disulfide by the aerobic oxidation catalyzed by trichlorooxyvanadium in the presence of molecular sieves 3A.
[Hygienic characteristics of the working conditions in the manufacture of vanadium hydroxychloride].
B G Feĭgin et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (1)(1), 51-52 (1985-01-01)
M D Zidan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 56(14), 2693-2698 (2001-01-06)
A new route has been devised, leading to the production of VOX3 molecules where X=F, Br and I by an on-line process using vanadium oxytrichloride, VOCl3 as a starting compound passed over the following heated salts NaF, KBr and KI