Merck
381411
Sigma-Aldrich
ドデカカルボニル三鉄
greener alternative
contains 1-10% methyl alcohol
別名:
ドデカカルボニル三鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,570
25 G
¥27,700
¥8,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,570
25 G
¥27,700
About This Item
化学式:
Fe3(CO)12
CAS番号:
分子量:
503.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
含みます
1-10% methyl alcohol
品質水準
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
165 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]23[Fe][Fe]12C3=O
InChI
1S/12CO.3Fe/c12*1-2;;;
InChI Key
HLYRMDDXFDINCB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
置換チオフェン錯体から硫黄を除去することでフェロール類が得られます。[1] 有機金属化学の新領域へのアクセスは、Fe3(CO)12とベンゾイソテルラゾールなどのテルル窒素複素環との反応を用いることで期待できます。[2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
381411-BULK:
381411-25G:4548173223605
381411-VAR:
381411-5G:4548173223612
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iranpoor, N.; Mottaghinejad, E.
Journal of Organometallic Chemistry, 423, 399-399 (1992)
Weissensteiner,W.; Gutierrez, A. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 5822-5822 (1985)
Badyal, K. et al.
Organometallics, 16, 3194-3194 (1997)
Organometallics, 10, 1002-1002 (1991)
Alper, H.; Gopal, M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 821-821 (1980)