Merck
241458
Sigma-Aldrich
ヘキサカルボニルクロム(0)
98%
別名:
クロム カルボニル, ヘキサカルボニルクロム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr(CO)6
CAS番号:
分子量:
220.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.6 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 36 °C)
アッセイ
98%
反応適合性
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
InChI Key
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルキニルベンズアルデヒドのネット[5+5]環状付加を促進してフェナントレンを生成する、プレニル化カルベンの複合体への前駆体です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241458-10G:4548173933245
241458-BULK:
241458-1G:
241458-50G:4548173933252
241458-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Suneetha Menon et al.
Tetrahedron, 63(36), 8788-8793 (2008-09-05)
The reaction of prenylated carbene complexes and 2-alkynylbenzoyl derivatives has been investigated. Phenanthrene derivatives are produced if iodine is added prior to product isolation. Under these conditions alkyl migration reactions occur to form the observed products. The product yields are