Merck
B81255
Sigma-Aldrich
N-ブロモコハク酸イミド
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
別名:
NBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
177.98
Beilstein:
113916
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N-ブロモコハク酸イミド, ReagentPlus®, 99%
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
powder
mp
175-180 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI Key
PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-ブロモスクシンイミド(NBS)は、有機合成の臭素化剤として一般的に使用される有機化合物です。臭素ラジカルの簡便な供給源です。アリル位およびベンジル位のラジカル臭素化に使用されます。さらにNBSは、有機化学における求電子付加反応や求電子置換反応の試薬としても使用されます。
アプリケーション
N-ブロモスクシンイミドは、以下において、試薬として使用できます。      
  • ウォール-チーグラー反応(ラジカル経路によるアリル位の臭素化)。      
  • CCl4の存在下で、溶媒として、ヒドロベンゾインと1,2-ジオールからベンジルと脂肪族1,2-ジケトンの合成。      
  • ピクテ-スペングラー環化反応により、インドール-β-エナミノエステルまたはβ-エナミノンからの三環式アゼピノ[4,5-b]インドールの調製。
  • 2-シリル-1,3-ジチアンの酸化的加水分解によるアシルシランの合成。
多彩な用途を持った臭素化剤です。トリプトファンを酸化しますが、チロシン、ヒスチジン、メチオニン残基もある程度酸化します。リボソ-ムのスルフヒドリル基の修飾にも用いられます。
特徴および利点
NBSは臭素よりも取扱いが簡単で安全な臭素化剤です。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B81255-100G:
B81255-2.5KG:
B81255-250G:
B81255-25KG:
B81255-1KG:
B81255-5G:
B81255-5KG:
B81255-VAR:
B81255-500G:
B81255-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synlett, 347-347 (1990)
Laurence S Freedman et al.
American journal of epidemiology, 181(7), 473-487 (2015-03-20)
We pooled data from 5 large validation studies (1999-2009) of dietary self-report instruments that used recovery biomarkers as referents, to assess food frequency questionnaires (FFQs) and 24-hour recalls (24HRs). Here we report on total potassium and sodium intakes, their densities
Synlett, 345-345 (1990)
Patricia Casbas-Hernandez et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 24(2), 406-414 (2014-12-04)
Overall survival of early-stage breast cancer patients is similar for those who undergo breast-conserving therapy (BCT) and mastectomy; however, 10% to 15% of women undergoing BCT suffer ipsilateral breast tumor recurrence. The risk of recurrence may vary with breast cancer
Laura Vallejo-Torres et al.
Pediatrics, 136(2), e424-e432 (2015-07-15)
There are conflicting views as to whether testing for biotinidase deficiency (BD) ought to be incorporated into universal newborn screening (NBS) programs. The aim of this study was to evaluate the cost-effectiveness of adding BD to the panel of conditions