アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C12H9N3/c1-2-6-10-9(5-1)14-12(15-10)11-7-3-4-8-13-11/h1-8H,(H,14,15)
InChI Key
YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
155101-5G:
155101-10G:
155101-BULK:
155101-VAR:
155101-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック