アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc2nc(-c3ccccn3)c(nc2cc1C)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H16N4/c1-13-11-17-18(12-14(13)2)24-20(16-8-4-6-10-22-16)19(23-17)15-7-3-5-9-21-15/h3-12H,1-2H3
InChI Key
NACXMBPTPBZQHY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
126462-VAR:
126462-BULK:
126462-25G:
126462-5G:
アクティブなフィルタ