Merck
510556
Sigma-Aldrich
2,2′-ビピリミジン
95%
別名:
2,2′-ジピリミジル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,400
¥35,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N4
CAS番号:
分子量:
158.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥35,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
112-116 °C (lit.)
SMILES記法
c1cnc(nc1)-c2ncccn2
InChI
1S/C8H6N4/c1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8/h1-6H
InChI Key
HKOAFLAGUQUJQG-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2′-ビピリミジン(bpym)は、架橋性のΠ-脱局在化ビスキレート配位子で、金属イオンとともに単核および複核錯体を形成します。[1] 2,2′-ビピリミジン/ランタノイドイオン錯体のフォトルミネセンス特性が研究されています。[2]
アプリケーション
2,2′-ビピリミジン(bpym)は、以下の錯体合成において配位子として使用できる可能性があります: [Mn2(bpym)(N34]、ここで、N3 = アジド[3]
  • [Fe(bt)(NCS)22bpym、ここで、bt = 2,2′-bi-2-チアゾリン、NCS = イソシアネート[4]
  • Co2{[N(CN)2]4bpym}H2OおよびCo{[N(CN)22bpym}H2O[5]
  • [MoM(CO)8(bpym)]、ここで、M = Cr、Mo、W[6]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
510556-BULK:
510556-1G:
510556-VAR:
510556-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Two-step spin crossover in the new dinuclear compound [Fe(bt)(NCS)2]2bpym, with bt=2,2'-bi-2-thiazoline and bpym=2,2'-bipyrimidine: experimental investigation and theoretical approach.
Real JA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(12), 4650-4658 (1992)
Binuclear 2,2'-bipyrimidine complexes derived from chromium, molybdenum and tungsten carbonyls.
Overton C and Connor JA.
Polyhedron, 1(1), 53-56 (1982)
Mehdi Elsayed Moussa et al.
European journal of inorganic chemistry, 2016(28), 4538-4541 (2016-11-22)
The three-component reaction of the tetrahedral diphosphorus complex [Cp
Four bridging bis chelate ligands with very low lying. Π* orbitals. MO perturbation calculations, electrochemistry, and spectroscopy of mononuclear and binuclear group 6 metal tetracarbonyl complexes.
Kaim W and Kohlmann S.
Inorganic Chemistry, 26(1), 68-77 (1987)
Synthesis, Structure, and Magnetic Properties of Co2{[N(CN)2]4bpym}?H2O and M{[N(CN)2]2bpym}?H2O (M= Mn, Fe, Co; bpym= 2,2'-Bipyrimidine).
Marshall SR, et al.
Inorganic Chemistry, 39(9), 1969-1973 (2000)