Merck
379115
Sigma-Aldrich
N,N′-ジシクロヘキシルカルボジイミド 溶液
1.0 M in methylene chloride, for peptide synthesis
別名:
DCC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥7,830
800 ML
¥22,900
¥7,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥7,830
800 ML
¥22,900
About This Item
化学式:
C6H11N=C=NC6H11
CAS番号:
分子量:
206.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
N,N′-ジシクロヘキシルカルボジイミド 溶液, 1.0 M in methylene chloride
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.247 g/mL at 25 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChI Key
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DCC (N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide) is mainly used to mediate peptide coupling[1] and also to activate carboxylic acids for esterification.[2]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379115-BULK:
379115-800ML:4548173141732
379115-VAR:
379115-100ML:4548173141725
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liposomes containing alkylated methotrexate analogues for phospholipase A 2 mediated tumor targeted drug delivery.
Kaasgaard T, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 157(2), 94-103 (2009)
Effects of amounts of additives on peptide coupling mediated by a water?soluble carbodiimide in alcohols.
Nozaki S.
The Journal of Peptide Research, 54(2), 162-167 (1999)
Masashi Toei et al.
The Journal of biological chemistry, 288(36), 25717-25726 (2013-07-31)
N,N-Dicyclohexylcarbodiimide (DCCD) is a classical inhibitor of the F0F1-ATP synthase (F0F1), which covalently binds to the highly conserved carboxylic acid of the proteolipid subunit (c subunit) in F0. Although it is well known that DCCD modification of the c subunit
Denys Pogoryelov et al.
Nature chemical biology, 6(12), 891-899 (2010-10-26)
The microscopic mechanism of coupled c-ring rotation and ion translocation in F(1)F(o)-ATP synthases is unknown. Here we present conclusive evidence supporting the notion that the ability of c-rings to rotate within the F(o) complex derives from the interplay between the
Kenji Mizutani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(33), 13474-13479 (2011-08-05)
The prokaryotic V-ATPase of Enterococcus hirae, closely related to the eukaryotic enzymes, provides a unique opportunity to study the ion-translocation mechanism because it transports Na(+), which can be detected by radioisotope (22Na(+)) experiments and X-ray crystallography. In this study, we
関連コンテンツ
精巧な機能を持つ薬物送達システムを構築するのに非常に有用なポリマーキャリアをRAFT重合法にて調製した事例をご紹介します。