03449
N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N'-エチルカルボジイミド 塩酸塩
≥99.0% (AT)
別名:
N-エチル-N′-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド 塩酸塩, EDAC, EDC, EDC 塩酸塩, WSC 塩酸塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
詳細
さらに、EDAC HClは生体分子架橋として機能し、生体分子のアミン反応性NHS-エステルをカルボキシル基に結合させる架橋剤として作用します。この手法は、タンパク質結合にとって極めて重要であることが分かっており、新しい特性と機能を有するハイブリッド分子の作成を可能にします。EDAC HClの基本的メカニズムにはカルボキシル基との反応が含まれ、これによりアミンパートナーを積極的に求める不安定中間体が形成されます。この反応の微妙なバランスは、効率的な結合を得るには条件の最適化が重要であることを強く示しています。EDAC HClの能力は、N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)の補助によって中間体が安定化されて2ステップでの結合手順が可能になることによりさらに強化されます。この追加的機能は、特に複雑な生体分子を処理する場合に、より優れた柔軟性と制御をもたらします。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Stomach,large intestine,lymph node
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
03449-25G:
03449-VAR:
03449-1G:
03449-BULK:
03449-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェン電界効果トランジスタをご紹介します。グラフェンの電気伝導率、安定性、均一性、組成、2次元的性質は、センサ用の材料として非常に優れたものであり、GFETは、生体センサおよび化学センサとして期待されています。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Aran教授は、多様な用途を可能にする慎重な機能化を通じたグラフェン系材料の設計について説明しています。