Merck
348937
Sigma-Aldrich
リチウムイソプロポキシド
95%
別名:
リチウム2-プロパノラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥34,400
¥34,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥34,400
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOLi
CAS番号:
分子量:
66.03
Beilstein:
3618614
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥34,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
powder and chunks
反応適合性
core: lithium
SMILES記法
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI Key
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
348937-100G:
348937-25G:
348937-BULK:
348937-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積