Merck
186201
Sigma-Aldrich
メチルリチウム リチウムブロミド錯体 溶液
1.5 M in diethyl ether
別名:
MeLi·LiBr, メチルリチウムと臭化リチウムの錯体, メチルリチウム臭化リチウム錯体(1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥13,500
4 X 25 ML
¥17,900
800 ML
¥64,300
1 L
¥72,200
¥13,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥13,500
4 X 25 ML
¥17,900
800 ML
¥64,300
1 L
¥72,200
About This Item
化学式:
CH3Li · LiBr
分子量:
108.82
Beilstein:
3587162
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.5 M in diethyl ether
密度
0.852 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].[Br-].[Li]C
[Li+].[Br-].[Li]C
InChI
1S/CH3.BrH.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
1S/CH3.BrH.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
InChI Key
XLIKYFMMLMHLKL-UHFFFAOYSA-M
XLIKYFMMLMHLKL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルリチウムリチウムブロミド錯体溶液(MeLi.LiBr)は、アルコキシアリールケトンをα-メチル化するためのメチル化剤として使用できます。[1]
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
25 mLのSure/Sealボトルが、単回使用ボトルとして推奨されます。 繰り返し使用すると、製品の性能が低下することがあります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
186201-18L-C:
186201-BULK:
186201-18L-KL:
186201-PZ:
186201-90L:
186201-20L:
186201-100ML:4548173111582
186201-200L:4548173111605
186201-8L:4548173111629
186201-100L:
186201-4X25ML:4548173111636
186201-VAR:
186201-800ML:4548173111612
186201-1L:4548173953052
186201-18L:4548173111599
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Unusual alpha-methylation of alkoxyaryl ketones with higher order methyl cuprate and lithium bromide.
M E Jung et al.
The Journal of organic chemistry, 65(26), 9241-9244 (2001-01-10)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf