Merck
413046
Sigma-Aldrich
リチウムアセチルアセトナート
97%
別名:
2,4-ペンタンジオン リチウム誘導体, Li(acac), アセチルアセトンリチウム誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,960
¥7,960
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,960
About This Item
化学式:
CH3COCH=C(OLi)CH3
CAS番号:
分子量:
106.05
Beilstein:
4575087
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,960
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: lithium
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2.Li/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChI Key
JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リチウムアセチルアセトナートは、有機発光ダイオード(OLED)、リチウムイオン電池などのさまざまな研究開発におけるリチウム含有材料の製造の前駆体として、また有機合成の触媒として使用される配位です。高分子電解質リチウム電池の安定剤およびエポキシ樹脂の硬化剤としても研究開発に使用されています。[1]
アプリケーション
  • リチウムアセチルアセトナート(Li(acac))は、LiMn2O4ナノ粒子の調製に使用されます。[2]
  • アルミニウムで被覆した Li(acac)は、有機発光デバイス(OLED)の研究&開発において高効率の電子注入層として使用されています。[3]
  • リチウムイオン電池の研究&開発において、エレクトロンスピニング法によるグラフェン埋め込み Li4Ti5O12 ナノファイバーの製造が報告されています。[4]
特徴および利点
Its solubility in water enhances its effectiveness as a catalyst for organic reactions.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
413046-VAR:
413046-25G:
413046-BULK:
413046-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wei Qian et al.
ChemSusChem, 12(6), 1169-1178 (2019-01-09)
Green synthesis of high-molecular-weight isosorbide-based polycarbonate (PIC) with excellent properties is a tremendous challenge and is profoundly influenced by the precursor. Herein, an ecofriendly catalyst was employed to obtain the more reactive PIC precursor dicarboxymethyl isosorbide (DC) with 99.0 % selectivity
Electrochemistry of LiMn 2 O 4 nanoparticles made by flame spray pyrolysis
Patey TJ, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 11(19), 3756-3761 null
Graphene as a conductive additive to enhance the high-rate capabilities of electrospun Li 4 Ti 5 O 12 for lithium-ion batteries.
Zhu N, et al.
Electrochimica Acta, 55(20), 5813-5818 (2010)
Improved electron injection in organic light-emitting devices with a lithium acetylacetonate [Li (acac)]/aluminium bilayer cathode
Shi S, et al.
Semiconductor Science and Technology, 22(3), 249-249 (2007)
Improved electron injection in organic light-emitting devices with a lithium acetylacetonate [Li (acac)]/aluminium bilayer cathode
Shengwei Shi, et al.
Semiconductor Science and Technology, 22, 249-249 (2007)
資料
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積