Merck
334480
Sigma-Aldrich
塩化イリジウム(IV) 水和物
technical grade
別名:
Iridium tetrachloride hydrate, Tetrachloroiridium hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥24,400
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥24,400
About This Item
化学式:
lrCl4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
334.03 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iridium
濃度
48-55% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
InChI Key
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
334480-2.5G:
334480-BULK:
334480-VAR:
334480-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。