Merck
307750
Sigma-Aldrich
二硫酸カリウム
ReagentPlus®, 99%
別名:
ピロ硫酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥5,800
500 G
¥22,700
¥5,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥5,800
500 G
¥22,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2S2O7
CAS番号:
分子量:
254.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Potassium disulfate (K2S2O7) can be used:
  • As a salt catalyst for the conversion of hemicellulose into reducing sugars such as xylose and galactose by mechanocatalysis .[1]
  • In the preparation of diacylbenzenes via Pd-catalyzed decarboxylative acylation of aromatic ketones with oxocarboxylic acids.[2]
  • As an oxidant for the preparation of monosubstituted triazoles from aryl azides and propargyl alcohol using Ag2O as a catalyst.[3]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
307750-10KG:
307750-500G:
307750-VAR:
307750-25G:
307750-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pui-Yiu Lee et al.
Organic letters, 19(8), 2082-2085 (2017-04-05)
A Pd-catalyzed decarboxylative acylation of aromatic ketones with α-oxocarboxylic acids was developed, and 1,2-diacylbenzenes were formed in up to 90% yield with excellent ortho-selectivity. This work demonstrates the first successful attempt to direct C-H acylation of aromatic ketones without the
One-Pot Synthesis of 1-Monosubstituted 1, 2, 3-Triazoles from Propargyl Alcohol
Han C, et al.
Synlett, 29(05), 673-677 (2018)
Laura Schneider et al.
Bioresource technology, 234, 1-7 (2017-03-21)
The catalytic conversion of lignocellulosic biomass is attractive due to the feasible generation of valuable products such as reducing sugars which constitute the basic substrates for chemical and transportation fuel production, as well as the production of renewable hydrogen. This
Titrimetric determination of glutaraldehyde concentrations.
T Kalina et al.
Folia morphologica, 35(2), 113-115 (1987-01-01)
Chromate dermatitis and sodium dithionite.
L M Wall
Contact dermatitis, 8(5), 291-293 (1982-09-01)