Merck
360066
Sigma-Aldrich
2,2,4-トリメチルペンタン
anhydrous, 99.8%
別名:
TMP, イソオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.8%
テクニック:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
98-99 °C (lit.)
蒸気圧:
41 mmHg ( 21 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
41 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
745 °F
expl. lim.
6 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2,4-トリメチルペンタンは、ノックを発生させずに円滑に燃えるため、任意のオクタン価が100の一次標準燃料です。 主に燃焼燃料のオクタン価を改善するために使用されます。
アプリケーション
2,2,4-トリメチルペンタンは、密度計のキャリブレーションおよびUV可視スペクトロメーターのベースライン補正に使用されてきました。
その他情報
カタログ番号360066-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル360066-1Lをご注文ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360066-BULK:
360066-2L:4548173955674
360066-100ML:4548173955650
360066-6X1L:
360066-VAR:
360066-900ML:
360066-1L:4548173955667
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular structure of photosynthetic microbial biofuels for improved engine combustion and emissions characteristics
Hellier P, et al.
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 3 (2015)
Density, viscosity and specific heat capacity of diesel blends with rapeseed and soybean oil methyl ester
Albo PAG, et al.
Biomass and Bioenergy, 96, 87-95 (2017)
Confinement of DNA in water-in-oil microemulsions
Swami A, et al.
Langmuir, 24(20), 11828-11833 (2008)
William K Boyes et al.
Neurotoxicology and teratology, 32(5), 525-535 (2010-05-05)
The volatile organic compound 2,2,4-trimethylpentane (TMP, "isooctane") is a constituent of gasoline for which the current health effects data are insufficient to permit the US Environmental Protection Agency to conduct a risk assessment. The potential neurological impairment from acute inhalation
Swarna Bansal et al.
Journal of hazardous materials, 190(1-3), 45-50 (2011-04-05)
Separation of secondary emulsions of dispersed droplet size less than 10 μm, by means of fibrous medium is a very complex but important process. The study investigates the influence of thin fibrous filter properties, i.e. surface energy, pore size and