Merck
214701
Sigma-Aldrich
五酸化リン
ReagentPlus®, 99%
別名:
無水リン酸, 酸化リン(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
P2O5
CAS番号:
分子量:
141.94
EC Number:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
powder
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
密度
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
As: ≤100 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
heavy metals (as Pb): ≤0.02%
SMILES記法
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI Key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
五酸化リンはリンと空気を反応させて得られる潮解性化合物です。一般的に有機合成において脱水剤や縮合剤として用いられます。
アプリケーション
ハロゲン化テトラブチルアンモニウムの脱ハロゲンに用いられる脱水剤です。
ハロゲン化ヘテロアリール化合物生成プロセス
五塩化リンはクロマトグラフ分析で移動相として用いられる1-メチル-2-ピロリジノン(NMP)の真空蒸留のために用いられています。
七酸化二塩素 (Cl2O7)および遷移金属リン化物類(Ni2P、Co2PおよびMoP)の合成における反応化合物の1つとして使われることもあります。アルミナ上に支持されたP2O5は、溶媒フリーの、マイクロ波による1,5-ベンゾジアゼピン類似物の調製に用いることができます。P2O5/KX(Xは臭素、ヨウ素)試薬システムはアルコールを相当するヨウ化アルキルや臭化アルキルに変換するために使われることがあります。
五酸化リン/メタンスルホン酸は以下の縮合剤や合成用溶剤として用いられます:
  • 3,3′-ジヒドロキシベンジジン二塩酸塩のフェニルエーテル構造を含む芳香族ジカルボン酸のダイレクト重縮合を経由した高分子量ポリ(ベンゾキシアゾール)類。
  • 4-(4′-フェノキシフェノキシ)安息香酸のダイレクト自己重縮合を経由した芳香族ポリ(フェニレンエーテルエーテルケトン)類。イソフタル酸と1,2-ジアミノベンゼンの反応による
  • 1,3-1H-ジベンズイミダゾール-ベンゼン。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
214701-100G:
214701-6X1KG:
214701-2.5KG:
214701-500G:
214701-6X500G:
214701-BULK:
214701-25KG:
214701-VAR:
214701-250G:
214701-1KG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Timothy Pas et al.
Molecular pharmaceutics, 17(3), 1001-1013 (2020-01-22)
In this work, a chemical (and physical) evaluation of cryogenic milling to manufacture amorphous solid dispersions (ASDs) is provided to support novel mechanistic insights in the cryomilling process. Cryogenic milling devices are considered as reactors in which both physical transitions
Kinetics of melting and crystallization of phosphorus pentoxide.
Cormia RL, et al.
Journal of Applied Physics, 34(8), 2239-2244 (1963)
Synthesis of aromatic poly (ether ketone) s in phosphorus pentoxide/methanesulfonic acid.
Ueda M and Oda M.
Polymer Journal, 21(9), 673-679 (1989)
Synthesis of poly (benzoxazole) s by direct polycondensation of dicarboxylic acids with 3, 3??dihydroxybenzidine dihydrochloride using phosphorus pentoxide/methanesulfonic acid as condensing agent and solvent.
Ueda M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 24(5), 1019-1026 (1986)
Sulfonated polysulfone with 1, 3-1H-dibenzimidazole-benzene additive as a membrane for direct methanol fuel cells.
Fu Y, et al.
Journal of Membrane Science, 310(1), 262-267 (2008)