Merck
60235
Sigma-Aldrich
二硫酸カリウム
puriss. p.a., ≥97.5% (T)
別名:
ピロ硫酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2S2O7
CAS番号:
分子量:
254.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥97.5% (T)
形状
powder or crystals
不純物
≤0.002% total nitrogen (N)
pH
1-2 (25 °C, 25.5 g/L)
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium disulfite (Potassium pyrosulfate) has been synthesized from potassium hydrogen sulfate, via melting.
アプリケーション
Potassium disulfite supported on silica may be used for the synthesis of ethyl pyruvate.
その他情報
融解による塩基性金属酸化物の分解に用いられる試薬です
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
60235-VAR-D:
60235-BULK:
60235-1KG:
60235-500G:
60235-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic Conversion of Diethyl Tartrate into Pyruvate over Silica-Supported Potassium Disulfate.
Sugiyama S, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 65(8), 2083-2085 (1992)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Laura Schneider et al.
Bioresource technology, 234, 1-7 (2017-03-21)
The catalytic conversion of lignocellulosic biomass is attractive due to the feasible generation of valuable products such as reducing sugars which constitute the basic substrates for chemical and transportation fuel production, as well as the production of renewable hydrogen. This
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Titrimetric determination of glutaraldehyde concentrations.
T Kalina et al.
Folia morphologica, 35(2), 113-115 (1987-01-01)