Merck
303631
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2,3,5,6-テトラフルオロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,600
¥12,600
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,600
About This Item
化学式:
BrC6F4NH2
CAS番号:
分子量:
243.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,600
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
59-61 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Nc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
InChI Key
LZUYSMHNMFCPBF-UHFFFAOYSA-N
詳細
The decomposition of 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline by pentyl nitrite yields the corresponding aryl radicals.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
303631-25G:
303631-BULK:
303631-5G:
303631-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Homolytic reactions of polyfluoroaromatic compounds IX. Abstraction reactions of some< i> p</i>-substituted tetra-fluorophenyl radicals.
Bolton R, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 5(1), 1-5 (1975)