Merck
C5132
Sigma-Aldrich
カルバゾール
≥95% purity (GC), powder
別名:
Dibenzopyrrole; Diphenylenimine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N
CAS番号:
分子量:
167.21
Beilstein:
3956
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
カルバゾール, ≥95% (GC)
蒸気圧
400 mmHg ( 323 °C)
アッセイ
≥95% (GC)
形状
powder
white to tan
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
溶解性
acetone: 50 mg/mL
密度
1.1 g/cm3 at 18 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI Key
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルバゾールは、芳香族複素環有機分子です。
アプリケーション
カルバゾールは、ウロン酸アッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カルバゾールは、主にDNAと相互作用して損傷を与えます。これらの事象は、新しいDNAやRNAの合成を抑制します。カルバゾール誘導体は、抗菌、抗腫瘍、抗てんかん、抗ヒスタミン、抗酸化、抗炎症、止痢、鎮痛、神経保護、および膵リパーゼ抑制の活性に関係しています。
品質
黒っぽい粒子が含まれる場合があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
428.0 °F - closed cup
引火点(℃)
220.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C5132-BULK:
C5132-500G:
C5132-VAR:
C5132-100G:
C5132-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CARBAZOLE DERIVATIVES IN CANCER TREATMENT-A REVIEW.
Kanneti Naga M, et al.
World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (2015)
A complete set of hyaluronan fragments obtained from hydrolysis catalyzed by hyaluronidase: Application to studies of hyaluronan mass distribution by simple HPLC devices.
Tranchepain F, et al.
Analytical Biochemistry, 348, 232-242 (2006)
Yuji Ashikawa et al.
BMC structural biology, 12, 15-15 (2012-06-26)
Dihydroxylation of tandemly linked aromatic carbons in a cis-configuration, catalyzed by multicomponent oxygenase systems known as Rieske nonheme iron oxygenase systems (ROs), often constitute the initial step of aerobic degradation pathways for various aromatic compounds. Because such RO reactions inherently
Guodong Ji et al.
Journal of hazardous materials, 225-226, 1-7 (2012-05-23)
We examined the effects of power and treatment time on the ultrasonically enhanced ozonation of carbazole dissolved in APG(1214) surfactant solutions, including an analysis of the mechanism of OH radical formation, the zeta potential of the colloidal suspension, the influence
Jong-Kwan Bin et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(21), 2911-2915 (2012-05-03)
A new carbazole derivative with two carbazole moieties on the C3 and C6 positions of carbazole and triphenylsilane directly linked to the N of carbazole is successfully used as a highly efficient blue phosphorescent host in an organic light-emitting diode