Merck
638412
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2,5-ジフルオロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,170
¥8,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,170
About This Item
化学式:
BrC6H2(F)2NH2
CAS番号:
分子量:
208.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
74-78 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Nc1cc(F)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
InChI Key
XOYHFIQPPOJMFK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
638412-VAR:
638412-BULK:
638412-5G:
638412-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)