Merck
103136
Sigma-Aldrich
ヨードペンタフルオロベンゼン
99%
別名:
2,3,4,5,6-Pentafluoroiodobenzene, Pentafluoroiodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,230
25 G
¥17,600
¥6,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,230
25 G
¥17,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6F5I
CAS番号:
分子量:
293.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
密度
2.204 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(I)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5I/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI Key
OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ヨードペンタフルオロベンゼンは芳香環電子供与体と反応して超分子複合体を形成します(ハロゲン結合を形成することによって、相互に分離したヘテロ二量体の集合を形成)[1]
アプリケーション
  • ヨードペンタフルオロベンゼンは、水溶液中で同物質からラジカルイオンを形成させる研究で使用されました[2]
  • また、ハロゲン置換パーフルオロ溶媒中での燐光発生に伴って発生する一重項酸素の寿命測定を目的とした研究(赤外発光分光法による)において、その溶媒としても使用されました[3]
  • 同物質は血漿処理産業や触媒調製などの分野で応用される可能性があります[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
103136-25G:4548173985756
103136-BULK:
103136-VAR:
103136-5G:4548173985763
103136-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formation and redox properties of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution: a pulse radiolysis study
Mohan H and Mittal JP
The Journal of Physical Chemistry, 99(33), 12559-12564 (1995)
Iodopentafluorobenzene: Electronic state spectroscopy by high-resolution vacuum ultraviolet photoabsorption and photoelectron spectroscopy.
Eden S, et al.
Chemical Physics, 359(1), 111-117 (2009)
Chenxin Ran et al.
Chemical Society reviews, 47(12), 4581-4610 (2018-04-24)
The rapid development of solar cells (SCs) based on organic-inorganic hybrid metal triiodide perovskite (MTP) materials holds great promise for next-generation photovoltaic devices. The demonstrated power conversion efficiency of the SCs based on MTP (PSCs for short) has reached over
Influence of heavy atoms on the deactivation of singlet oxygen (1. DELTA. g) in solution
Schmidt R
Journal of the American Chemical Society, 111(18), 6983-6987 (1989)
Co-crystals of iodopentafluorobenzene with nitrogen donors: 2-D molecular assemblies through halogen bonding and aryl-perfluoroaryl interactions.
Wasilewska A, et al.
CrystEngComm, 9(3), 203-206 (2007)