Merck
370517
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-パーフルオロオクチルヨージド
96%
別名:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-トリデカフルオロ-8-ヨードオクタン, 1H,1H,2H,2H-パーフルオロオクチルヨージド, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロオクチルヨージド, 8-ヨード-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-トリデカフルオロオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)5CH2CH2I
CAS番号:
分子量:
474.00
Beilstein:
1887105
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
92 °C/45 mmHg (lit.)
密度
1.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C8H4F13I/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2
InChI Key
NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
370517-5G:4548173988191
370517-25G:4548173988184
370517-VAR:
370517-500G:
370517-BULK:
370517-100G:4548173369204
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Daniel Rauber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27251-27258 (2017-10-11)
Ionic liquids (ILs) exhibit tunable behaviour and properties that are due to their supramolecular structure. We synthesized a series of alkylated and fluorinated phosphonium dicyanamide ILs to study the relation between molecular structure and assembly with a focus on the