Merck
303305
Sigma-Aldrich
Bromodimethylborane
別名:
Dimethylboron bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2BBr
CAS番号:
分子量:
120.78
Beilstein:
1730828
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
製品303305は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気圧
10.4 psi ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
bp
31-32 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CB(C)Br
InChI
1S/C2H6BBr/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
ABQPEYRVNHDPIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
303305-VAR:
303305-5G:
303305-BULK:
303305-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synlett, 171-171 (1991)
Tetrahedron, 48, 5831-5831 (1992)
Tetrahedron Letters, 28, 2225-2225 (1987)
D R Kodali
Journal of lipid research, 28(4), 464-469 (1987-04-01)
Optically active 1- or 3-acyl-sn-glycerols were synthesized from 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols, respectively. The 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols were condensed with appropriate long saturated or unsaturated fatty acids and the resulting acyl isopropylidene compounds were treated with dimethylboronbromide at - 50 degrees