Merck
235253
Sigma-Aldrich
ジエチルアミノ硫黄トリフルオリド
95%
別名:
DAST, 三フッ化ジエチルアミノイオウ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NSF3
CAS番号:
分子量:
161.19
Beilstein:
1849066
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
bp
30-32 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)S(F)(F)F
InChI
1S/C4H10F3NS/c1-3-8(4-2)9(5,6)7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジエチルアミノ硫黄トリフルオリド(DAST)は、フッ素化化合物の合成および開環反応に使用されるフッ素化試薬です。
アプリケーション
  • フッ素化剤:アルコールおよびカルボニル化合物と反応、レビュー
  • 求核的フッ化のレビュー
  • 三級シクロプロピルシリルエーテルを使用したFriedel-Craftsアリル化の触媒および不飽和アルデヒドへのホモアリルアルコールの転位
  • 26-フルオロ-エポチロンの合成において操作が長引いた場合でも、早期にフルオロメチル基を導入するとエポキシドを安定させます。
  • チオエーテル、アルケノールおよびシアノヒドリンなどのさまざまな化合物のフッ素化剤
  • ケトピペコリン酸のgem-ジフッ素化。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. D - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.4 °F
引火点(℃)
23 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235253-25G:
235253-250G:
235253-125G:
235253-1G:
235253-BULK:
235253-5G:
235253-VAR:
235253-4X25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jindřich Karban et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(2), 394-403 (2011-11-16)
A complete series of eight 1,6:2,3- and 1,6:3,4-dianhydro-β-D-hexopyranoses were subjected to fluorination with DAST. The 1,6:3,4-dianhydropyranoses yielded solely products of skeletal rearrangement resulting from migration of the tetrahydropyran oxygen (educts of D-altro and D-talo configuration) or of the 1,6-anhydro bridge
Reaction of tertiary cyclopropyl silyl ethers with diethylaminosulfur trifluoride. Part 2: The Friedel-Crafts allylation and cyclopropylation of electron-rich aromatic compounds
Kirihara, Masayuki, et al.
Tetrahedron Letters, 47, 3777-3777 (2006)
A J Phillips et al.
Organic letters, 2(8), 1165-1168 (2000-05-11)
[formula: see text] A mild and highly efficient cyclization of beta-hydroxy amides to oxazolines is described using DAST and Deoxo-Fluor reagents. A one-pot protocol for the synthesis of oxazoles from beta-hydroxy amides is also presented.
Aurélien Bigot et al.
Organic letters, 13(2), 192-195 (2010-12-15)
The design of a new potent nonsteroidal ecdysone agonist led to the discovery of a diethylaminosulfur trifluoride (DAST)-mediated cyclization of α,α-disubstituted-α-acylaminoketones. The resulting fluorooxazolines can be ring-opened or selectively substituted by a range of nucleophiles to provide in high yields
P G Hultin et al.
Carbohydrate research, 322(1-2), 14-25 (2000-01-12)
We have made thioglycoside donors for the 4,6-dideoxy-L-lyxo-hexopyranosyl ('4-deoxy-L-rhamnosyl') and 4-deoxy-4-fluoro-L-rhamnosyl monosaccharide residues. The preparation of the deoxyfluororhamnose was not straightforward, and revealed some unexpected behavior of the diethylaminosulfur trifluoride (DAST) reagent. The new glycosyl donors were used to synthesize
資料
Diethylaminosulfur trifluoride (DAST) facilitates nucleophilic fluorination in selective reactions with alcohols, ketones, and other compounds.