アッセイ
97%
形状
solid
mp
59-65 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)OB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22BF3O3S/c15-13(16,17)21(18,19)20-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI Key
FBVDLYBQGQLANQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
703052-5G:
703052-BULK:
703052-1G:
703052-VAR:
試験成績書(COA)