Merck
95517
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-1-ブタノール
technical, ≥85% (as solvent-free, GC)
別名:
テトラメチレンブロモヒドリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 G
¥10,800
¥10,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 G
¥10,800
About This Item
化学式:
BrCH2CH2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
153.02
Beilstein:
1839430
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical
アッセイ
≥85% (as solvent-free, GC)
フォーム
liquid
官能基
bromo
hydroxyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCCCBr
InChI
1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
InChI Key
SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
溶媒としてテトラヒドロフランが含まれています(含有量不定)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
95517-BULK-F:
95517-VAR-F:
95517-2.5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiang Xie et al.
Scientific reports, 7(1), 15735-15735 (2017-11-18)
The influence of the linking group between the phosphoryl and bridging moieties in phosphoryl-containing task-specific ionic liquids (TSILs) on the extraction of uranyl ions was experimentally and theoretically investigated. A novel phosphoramidate-based TSIL with an amine group as the linking