Merck
298425
Sigma-Aldrich
トリブチルボラン
別名:
TBB, トリブチルボロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3B
CAS番号:
分子量:
182.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reagent type: reductant
bp
109 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.747 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCB(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27B/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • フェニルトリアルキルホウ酸塩の合成のための付加反応
  • 置換アジリジン類、オキサゾリジン類、ピロリジン類生成のためのホウ素を用いた多成分反応
  • アデノシンA2A受容体アンタゴニストの合成のためのハロプリンとトリアルキルボランの鈴木-宮浦クロスカップリング
  • 芳香族アルジミン類の多成分C‐アルキル化反応
  • ワンポットアルキルホウ素化および求電子置換
包装
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
298425-BULK:
298425-50G:
298425-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S M Moerlein et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 44(9), 1213-1218 (1993-09-01)
Because [15O]butanol is the radiopharmaceutical of choice for PET studies of cerebral perfusion and neurological activation, we have developed a microprocessor-controlled radiosynthetic system for the preparation of this radiotracer in up to ten batches at a time. An IBM-compatible minicomputer
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5530-5530 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 7201-7201 (1994)
Tetrahedron Letters, 33, 3779-3779 (1992)
Yohsuke Taira et al.
Journal of dentistry, 36(8), 595-599 (2008-05-24)
The purpose of the present study was to evaluate the effect of five primers (two sulfur, one phosphate, and two sulfur-phosphate dual-function primers) on the bond strength between a self-curing luting agent and gold-copper-silver (Au-Cu-Ag) alloy. The primers used were