Merck
451754
Sigma-Aldrich
臭化リチウム 水和物
99.999% trace metals basis
別名:
Lithium bromide hydrous, Lithium monobromide hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥16,500
¥16,500
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥16,500
About This Item
化学式:
LiBr · xH2O
CAS番号:
分子量:
86.85 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,500
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
162-167 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451754-50G:
451754-10G:
451754-BULK:
451754-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
固体リチウム高速イオン導電体は、より安全で高エネルギー密度の全固体電池にとって極めて重要であり、従来の電池の限界に対処するものです。