蒸気密度
1.42 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
6795 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
≥95%
expl. lim.
13 %
bp
−34 °C (lit.)
mp
−136 °C (lit.)
SMILES記法
C=C=C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2
InChI Key
IYABWNGZIDDRAK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Allene is extensively used in a variety of photochemical,[1][2] thermal,[1][3][4] and transition metal-mediated cycloadditions.[1]
- It can be lithiated to obtain allenyllithium which reacts with alkyl halides to afford terminal allenes.[5]
- Additional application includes the preparation of reagents such as isopropenylsilanes and isopropenylstannanes by reacting with stannyl and silyl cuprates respectively.[1][6]
包装
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
よく一緒に購入される製品
コントロールバルブ
パージ値
ホースバーブ
レギュレーター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
294985-170G:
294985-VAR:
294985-BULK:
294985-170G-EU:
294985-170G-PW:
アクティブなフィルタ