アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
80 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
[H]C([H])=C=C([H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h5H,1,4H2,2H3
InChI Key
GLSUOACRAMLJIW-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
494992-VAR:
494992-5G:
494992-BULK:
494992-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック