Merck
288152
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロ白金(IV)酸ナトリウム 六水和物
98%
別名:
塩化白金(IV)ナトリウム, 塩化白金酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2PtCl6 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
561.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
crystalline
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6
InChI Key
ZBFQOIBWJITQRI-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
製品は、光活性タンパク質膜などのさまざまな基盤上の金属白金の光還元成膜の前駆体として使用される可能性があります。, これらの膜にはバイオハイブリッド触媒としての潜在的アプリケーションがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288152-BULK:
288152-1G:4548173963860
288152-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photoreduction of catalytic platinum particles using immobilized multilayers of photosystem I.
LeBlanc G, et al.
Langmuir, 28.21, 7952-7956 (2012)
Electrodeposition and characterization of thin-film platinum-iridium alloys for biological interfaces
Petrossians A, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 158.5, D269-D276 (2011)
Ruhui Chen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(8), 2760-2766 (2020-11-06)
Noble-metal nanocrystals with anisotropic shapes have received increasing interest owing to their unique properties. Here, a facile route to the preparation of Pt nanobars with aspect ratios tunable up to 2.1 was reported by simply reducing a PtIV precursor in
Zhuangqiang Gao et al.
ACS nano, 14(1), 791-801 (2020-01-10)
The ability to produce a diverse spectrum of hollow nanostructures is central to the advances in many current and emerging areas of technology. Herein, we report a general method to craft hollow nanostructures with highly tunable physical and chemical parameters.
Albert Serrà et al.
ACS nano, 8(5), 4630-4639 (2014-05-03)
Electrodeposition from microemulsions using ionic liquids is revealed as a green method for synthesizing magnetic alloyed nanoparticles, avoiding the use of aggressive reducing agents. Microemulsions containing droplets of aqueous solution (electrolytic solution containing Pt(IV) and Co(II) ions) in an ionic