Merck
432857
Sigma-Aldrich
テトラクロロ白金(II)ナトリウム 水和物
別名:
Disodium Tetrachloroplatinate Hydrate, Platinum(II) sodium chloride, Sodium chloroplatinate(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥30,500
5 G
¥86,400
¥30,500
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥30,500
5 G
¥86,400
About This Item
化学式:
Na2PtCl4·xH2O
CAS番号:
分子量:
382.87 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
solid
¥30,500
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
組成
Degree of hydration, ~1
Pt, 48%
濃度
≤49.8% Pt (gravimetric)
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.H2O.Pt/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
InChI Key
GIEPPPFPHULPBK-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
432857-5G:
432857-1G:
432857-VAR:
432857-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhiwei Sun et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(29), 4364-4370 (2015-06-20)
Low molecular weight P2VP-b-PS-b-P2VP triblock copolymer (poly(2-vinlypyridine)-block-polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)] is doped with copper chloride and microphase separated into lamellar line patterns with ultrahigh area density. Salt-doped P2VP-b-PS-b-P2VP triblock copolymer is self-assembled on the top of the nanoimprinted photoresist template, and metallic nanowires