Merck
520853
Sigma-Aldrich
テトラクロロ白金(II)酸カリウム
≥99.9% trace metals basis
別名:
カリウム白金(II)クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2PtCl4
CAS番号:
分子量:
415.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder or crystals
組成
Pt, ≥46.2%
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI Key
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テトラクロロ白金(II)酸カリウムは、水に不溶、有機溶媒に可溶の結晶性の固体です。ナノマテリアル合成、触媒反応、エネルギー貯蔵などの分野で広く用いられています。
アプリケーション
テトラクロロ白金(II)酸カリウムは以下の用途で使用できます:
  • 白金ナノ粒子および孔径調整可能なメソポーラスな白金ナノ球体を調製するための 前駆体として。
  • C-H活性化による 選択的メタン酸化のための触媒として。また、 超薄PtNi合金シェルによる八面体Pd@Pt1.8Niナノ結晶を 合成するため。このナノ結晶のORR活性と耐久性は、 市販の燃料電池用Pt/Cよりも 優れていました。
  • 調製のため、 Pt原子クラスターが一段階炭素欠陥駆動無電解析出法により合成されました。これらの触媒は、 過電圧が低く、水素発生反応の活性が高く、並外れた安定性があり、 Pt利用効率に改善がみられました。 Pt-AC/DG(原子クラスター/グラフェン欠陥)陰極は、 Pt/C触媒と比較して、優れた水素生成活性、顕著な安定性を示し、Pt使用量が有意に減少しました。
  • 溶液中で長時間発光するシクロメタレート型白金(II)錯体を合成するための 出発物質として。
特徴および利点
ビス(ジチオレート)と反応して金属-ビス(ジチオレート)を形成し、レーザーQスイッチ材料、液晶、光学CD記録媒体、バーコード材料、および超伝導に応用されます。キャッピングポリマーと反応し、触媒および光触媒用形状制御コロイドプラチナナノ粒子を形成します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520853-VAR:
520853-25G:
520853-1G:
520853-5G:
520853-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alkyl chain functionalised, cyclometalated platinum(II) complexes: Syntheses, luminescence properties and X-ray crystal structure
Juliette A. Lowe, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 805, 87-93 (2016)
Carbon-Defect-Driven Electroless Deposition of Pt Atomic Clusters for Highly Efficient Hydrogen Evolution
Qingqing Cheng, et al.
Journal of the American Chemical Society, 142, 5594-5601 (2020)
Selective Methane Oxidation Catalyzed by Platinum Salts in Oleum at Turnover Frequencies of Large-Scale Industrial Processes
Tobias Zimmermann, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138, 12395-12400 (2016)
Polymeric micelle assembly for the smart synthesis of mesoporous platinum nanospheres with tunable pore sizes
Yunqi Li, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54, 11073-11077 (2015)
M Becker et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 133(1), 115-122 (1998-07-09)
The anticancer drug carboplatin has been monitored in rats during treatment by means of in vivo 195Pt NMR spectroscopy at 2.0 T. The purpose of the study was to assess local disposition kinetics in intact tissue following subcutaneous injection of