Merck
209007
Sigma-Aldrich
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
99.9% trace metals basis
別名:
Disodium hexachloro iridium(2-) hexahydrate, Iridium(IV) sodium chloride hexahydrate, sodium iridium(IV) chloride hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥40,200
¥40,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥40,200
About This Item
化学式:
Na2IrCl6 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
559.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥40,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2Na.6H2O/h6*1H;;;;6*1H2/q;;;;;;+4;2*+1;;;;;;/p-6
InChI Key
QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
209007-5G:
209007-1G:
209007-BULK:
209007-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jingran Dong et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(26), 8377-8386 (2017-06-18)
A complex reaction mechanism of oxidation of the anti-tubercular prodrug isoniazid (isonicotinic hydrazide, INH) by [IrCl
Xiaolai Zhang
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-17)
Benz(o)hydrazide (BH) is the basic aryl hydrazide; aryl hydrazides have been pursued in the course of drug discovery. Oxidations of BH and phenylacetic hydrazide (PAH) by hexachloroiridate(IV) ([IrCl6]2-) were investigated by use of stopped-flow spectral, rapid spectral scan, RP-HPLC and