Merck
379859
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム
≥99.99% trace metals basis
別名:
カリウム白金(IV)クロリド, クロロ白金酸カリウム, 二カリウム ヘキサクロロプラチナート, 二カリウム 白金 ヘキサクロリド, 六塩化白金(IV)カリウム, 塩化カリウム白金, 第二白金 カリウム クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,500
5 G
¥98,000
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,500
5 G
¥98,000
About This Item
化学式:
K2PtCl6
CAS番号:
分子量:
485.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI Key
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Potassium hexachloroplatinate (K2PtCl6) is a source material for the preparation of platinum based compounds. It can be used in the preparation of platinum colloids by its reduction in an aqueous solution.[1][2]
アプリケーション
K2PtCl6 can be used in the preparation of electrodes for potential usage in biosensors.[3] It can be synthesized on nanostructured platinum that can further be used as a cathode catalyst for the oxygen reduction reaction.[4]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
379859-1G:
379859-5G:
379859-VAR:
379859-250MG:
379859-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization and photonic properties for the Pt-fullerene/TiO2 composites derived from titanium (IV) n-butoxide and C60
Oh W and Ko W
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 15(6), 791-797 (2009)
Xanthine and hypoxanthine sensors based on xanthine oxidase immobilized on a CuPtCl6 chemically modified electrode and liquid chromatography electrochemical detection
Pei J and Li X
Analytica Chimica Acta, 414(1-2), 205-213 (2000)
Shape-selective preparation and properties of oxalate-stabilized Pt colloid
Fu X, et al.
Langmuir, 18(12), 4619-4624 (2002)
Carbon-supported Pt? Ag nanostructures as cathode catalysts for oxygen reduction reaction
Feng Y, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 13(9), 3863-3872 (2011)