284785
(S)-(+)-6-メトキシ-α-メチル-2-ナフタレン酢酸
98%
別名:
ナプロキセン, (S)-(+)-2-(6-メトキシ-2-ナフチル)プロピオン酸, (S)-(+)-6-メトキシ-α-メチル-2-ナフタレン酢酸
サイズを選択してください
アッセイ
98%
光学活性
[α]25/D +66°, c = 1 in chloroform
mp
152-154 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
遺伝子情報
human ... MAPK14(1432) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
284785-VAR:
284785-BULK:
284785-5G:
284785-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック