Merck
H18801
Sigma-Aldrich
3′-ヒドロキシアセトフェノン
97%
別名:
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Acetylphenol, 3-Hydroxyphenylethanone, m-Hydroxyacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥4,830
100 G
¥11,800
¥4,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥4,830
100 G
¥11,800
About This Item
化学式:
HOC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
2040676
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
bp
296 °C (lit.)
mp
90-95 °C (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
InChI Key
LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
247.3 °F - closed cup
引火点(℃)
119.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H18801-BULK:
H18801-VAR:
H18801-25G:
H18801-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takashi Otani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(12), 3582-3584 (2008-05-31)
m-Acetylphenyl-beta-d-glucopyranosides and m-acetylphenyl-alpha/beta-d-mannopyranosides were synthesized by the Koenigs-Knorr, Mitsunobu, and Helferich reactions as key glycosylation reactions, respectively. Their spectroscopic properties and antioxidative activities were characterized as potential ultraviolet B-ray absorbents.
Stefania Ferrari et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 211-221 (2010-12-04)
Folate analogue inhibitors of Leishmania major pteridine reductase (PTR1) are potential antiparasitic drug candidates for combined therapy with dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitors. To identify new molecules with specificity for PTR1, we carried out a virtual screening of the Available Chemicals
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation