Merck
1457301
USP
ナプロキセン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-(+)-2-(6-メトキシ-2-ナフチル)プロピオン酸, (S)-(+)-6-メトキシ-α-メチル-2-ナフタレン酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
化学式:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
230.26
Beilstein:
3591068
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
naproxen
メーカー/製品名
USP
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
152-154 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Naproxen USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dexamethasone Compounded Oral Suspension
  • Naproxen
  • Naproxen Compounded Oral Suspension
  • Naproxen Delayed-Release Tablets
  • Naproxen Oral Suspension
  • Naproxen Tablets
  • Terazosin Tablets
生物化学的/生理学的作用
非選択的なシクロオキシゲナーゼ(COX-1およびCOX-2)阻害剤です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1457301-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christopher Derry et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (1)(1), CD004234-CD004234 (2009-01-23)
Naproxen, a non-steroidal anti-inflammatory drug, is used to treat various painful conditions including postoperative pain, and is often administered as the sodium salt to improve its solubility. This review updates a 2004 Cochrane review showing that naproxen sodium 550 mg
Marta L Capone et al.
Journal of the American College of Cardiology, 45(8), 1295-1301 (2005-04-20)
We investigated the occurrence of pharmacodynamic interaction between low-dose aspirin and naproxen. The uncertainty of cardioprotection by naproxen has encouraged its combination with aspirin in patients with arthritis and cardiovascular disease. The incubation of washed platelets with naproxen for 5
Chuthamanee C Suthisisang et al.
Headache, 50(5), 808-818 (2010-03-20)
To assess the efficacy and safety of naproxen sodium in the treatment of acute migraine attacks. Non-steroidal anti-inflammatory drugs including naproxen sodium have been used in treating migraine attack. A number of clinical trials of naproxen sodium in migraine have
Larisa Kovacevic et al.
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 18(8), 826-829 (2003-05-30)
A 17-year-old healthy girl was admitted to our hospital with diffuse abdominal pain and decreased oral intake of about 11 days duration. About a week prior to admission, she had taken naproxen, 250 mg four times a day for 4
Anke Prudic et al.
Molecular pharmaceutics, 11(11), 4189-4198 (2014-10-09)
The incorporation of poorly soluble active pharmaceutical ingredients (APIs) into excipients (e.g., polymers) to formulate an amorphous solid dispersion is a promising strategy to improve the oral bioavailability of the API. The application of copolymer excipients allows access to combinations