Merck
06233
Sigma-Aldrich
Aluminum phosphate monobasic
purum, ≥95.0% (gravimetric)
別名:
アルミニウム 二水素 オルトホスファート, アルミニウム 二水素 ホスファート, アルミニウム水素ホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(H2PO4)3
CAS番号:
分子量:
317.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥95.0% (gravimetric)
フォーム
powder
反応適合性
core: aluminum
reagent type: catalyst
損失
≤20% loss on ignition, 800 °C
SMILES記法
[Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Al.3H3O4P/c;3*1-5(2,3)4/h;3*(H3,1,2,3,4)/q+3;;;/p-3
InChI Key
RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Aluminum phosphate monobasic can be used as a combining material of refractories.[1] It can be used as a precursor for the synthesis of:
  • Microwave absorbing silicon carbide (SiC) fiber-reinforced SiC matrix composites (SiCf/SiC).[2]
  • Aluminum doped hydroxyapatite crystals.[3]
  • Phosphate insulating coating to improve the corrosion resistance of silicon steel.[4]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06233-BULK:
06233-250G:4548174013632
06233-1KG:4548174013625
06233-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Improvement dielectric and microwave properties of SiCf/SiC-AlPO4 composites prepared by precursor infiltration and pyrolysis process.
Hu Y, et al.
Journal of alloys and compounds, 699(12), 498-504 (2017)
Effects of ammonium tungstate on the properties of insulating coating for grain-oriented silicon steel.
Wang C, et al.
Materials Science and Engineering, B, 228(31), 109-116 (2018)
Reaction of monoaluminum phosphate with alumina and magnesia.
Ando J, et al.
J. Ceram. Soc. Jpn., 82(12), 644-649 (1974)
The crystal structure and chemical state of aluminum-doped hydroxyapatite by experimental and first principles calculation studies.
Wang M, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 18(31), 21789-21796 (2016)
Belma Ljutic et al.
Vaccine, 30(19), 2981-2988 (2012-03-03)
We investigated the immunogenicity, stability and adsorption properties of an experimental pneumococcal vaccine composed of three protein vaccine antigens; Pneumococcal histidine triad protein D, (PhtD), Pneumococcal choline-binding protein A (PcpA) and genetically detoxified pneumolysin D1 (PlyD1) formulated with aluminum salt