Merck
G9885
Sigma-Aldrich
α1-酸性糖タンパク質 ヒト血漿由来
≥99% (agarose gel electrophoresis)
別名:
AGP, オロソムコイド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥22,800
10 MG
¥42,400
25 MG
¥74,500
100 MG
¥177,000
250 MG
¥372,000
¥22,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥22,800
10 MG
¥42,400
25 MG
¥74,500
100 MG
¥177,000
250 MG
¥372,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥22,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
human plasma
品質水準
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
テクニック
ELISA: suitable
不純物
HIV-1/HIV-2, HCV and hepatitis B antigen, tested negative
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... ORM1(5004)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α糖タンパク質である-1-酸性糖タンパク質(AGP)/オロソムコイド(ORM)の分子量は41~43 kDaです。AGPはヒトおよびラットでは重要な急性期タンパク質の1つと考えられています。AGPはリポカリンファミリーに属すると考えられます。[1]
アプリケーション
αヒト血漿由来の1-酸性糖タンパク質は下記の用途で用いられています:
  • 高分子電解質多層膜表面への吸着プロセスを調査するための負に帯電したタンパク質として[2]
  • ELISAによる血清中の抗体濃度測定で、精製した抗血清でコーティングしたプレートのインキュベーション[3]
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV)プロテアーゼ阻害薬の抗ウイルス活性に対するさまざまな濃度のα1-酸性糖タンパク質の影響の調査[4]
生物化学的/生理学的作用
α1-酸性糖タンパク質には免疫調節効果があります。これはフェノバルビタールのような酸性薬物と結合することができます。[1]
調製ノート
Cohn fraction VIから精製
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9885-VAR:
G9885-10MG:
G9885-250MG:
G9885-25MG:
G9885-5MG:
G9885-BULK:
G9885-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jae Woong Choi et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 30(9), 1297-1304 (2020-07-07)
Elevated serum levels of alpha-1-acid glycoprotein (AGP) are known to be associated with several types of cancer. In addition, some reports have indicated that changes in glycosylation of AGP are associated with cancer progression. However, changes in AGP levels of
Chenhua Zhang et al.
Analytica chimica acta, 1078, 189-199 (2019-07-31)
Silica-based lectin microcolumns were developed and optimized for the separation and analysis of glycoform fractions in alpha1-acid glycoprotein (AGP) based on both the degree of branching and level of fucosylation. Concanavalin A (Con A) and Aleuria Aurantia lectin (AAL) were
In Vitro Effect of alpha1-Acid Glycoprotein on the Anti?Human Immunodeficiency Virus (HIV) Activity of the Protease Inhibitor CGP 61755: A Comparative Study with Other Relevant HIV Protease Inhibitors
Lazdins J K, et al.
The Journal of Infectious Diseases, 175(5), 1063-1070 (1997)
Hendrik Grootaert et al.
Glycobiology, 30(9), 735-745 (2020-03-10)
The deoxy sugar l-fucose is frequently found as a glycan constituent on and outside living cells, and in mammals it is involved in a wide range of biological processes including leukocyte trafficking, histo-blood group antigenicity and antibody effector functions. The
Christopher J Day et al.
Scientific reports, 7(1), 1495-1495 (2017-05-06)
Subtilase cytotoxin (SubAB) of Escherichia coli is an AB5 class bacterial toxin. The pentameric B subunit (SubB) binds the cellular carbohydrate receptor, α2-3-linked N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc). Neu5Gc is not expressed on normal human cells, but is expressed by cancer cells.
質問
  1. Please, could you tell me what are the best storage conditions once reconstituted in water, and for how long are reconstituted solutions stable?
    1 回答
    1. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for to 3 months at (-20°C).