Merck
257095
Sigma-Aldrich
メチルマグネシウムクロリド 溶液
3.0 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3MgCl
CAS番号:
分子量:
74.79
Beilstein:
3587199
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
自己発火温度
609 °F
濃度
3.0 M in THF
密度
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
おすすめ製品
L型セプタム-インレットアダプタ-Z118206、ストレ-トセプタム-インレットアダプタ-(インレット内径 6mm)Z118141もしくはストレ-トセプタム-インレットアダプタ-(インレット内径13mm)Z118192の使用を推奨します。
セプタム インレット アダプター
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257095-1.8L:4548173125886
257095-BULK:
257095-200ML:4548173125893
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)