スキップする
B7263
N-tert-ブチル-α-フェニルニトロン
≥98% (GC), cyclooxygenase-2 inhibitor, powder
別名:
N-ベンジリデン-tert-ブチルアミン N-オキシド, PBN, フェニル N-t-ブチルニトロン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥25,500
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥86,600
この商品について
化学式:
C6H5CH=N(O)C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
177.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
222-168-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2044028
¥25,500
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
N-tert-ブチル-α-フェニルニトロン, ≥98% (GC)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
color
white
mp
73-74 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b12-9-
InChI key
IYSYLWYGCWTJSG-XFXZXTDPSA-N
Application
N-tert-ブチル-α-フェニルニトロンは以下の用途に使用されています:
  • ヒト非腫瘍形成性乳房上皮(MCF10A)細胞から抽出したDNAの酸化状態を維持するためのDneasy Blood&Tissueバッファーの構成要素として
  • 小膠(MG)細胞株の活性酸素種(ROS)のフリーラジカル捕捉剤として
  • 不安定性口腔扁平上皮がん(GU-OSCC)において線維芽細胞の老化を軽減するため
Biochem/physiol Actions
N-tert-ブチル-α-フェニルニトロン(PBN)は通常用いられているフリーラジカルスピントラップです。
N-tert-ブチル-α-フェニルニトロン(PBN)は通常用いられているフリーラジカルのスピントラップ剤です。ウサギの皮質で塞栓誘導された脳の微小梗塞の数を減少させ、ラジカルスカベンジャー活性およびシクロオキシゲナーゼ-2活性阻害能により腫瘍形成を抑制します。一酸化窒素合成酵素の誘導(iNOS)を阻害し、これにより一酸化窒素(NO)の過剰生成を予防することが報告されています。ラットにおいてPBNを100 mg/kgで腹腔内投与したところ、黒質網様部の壊死およびフルロチル誘発性てんかん重積状態が抑制されました。てんかん動物モデルでは、一部の外傷後てんかん発作発症から保護します。ラットのPBNの致死量は約 100mg/100g体重(0.564 mmol/100 Å g)です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
80126203995215430
description
≥98% (GC)
description
for ESR-spectroscopy
description
Most commonly-used free radical trap.
description
99%
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
solubility
DMSO: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, water: 20 mg/mL
solubility
water: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B7263-VAR: + B7263-5G: + B7263-BULK: + B7263-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)