Merck
257044
Sigma-Aldrich
L-Selectride® 溶液
1.0 M lithium tri-sec-butylborohydride in THF
別名:
リチウムトリ-sec-ブチルボロヒドリド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li[CH(CH3)CH2CH3]3BH
CAS番号:
分子量:
190.10
Beilstein:
4007327
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M lithium tri-sec-butylborohydride in THF
密度
0.89 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 還元剤です。
以下のための試薬です。
  • N-tert-ブタンスルフィニルケチミンエステルの還元によるa-アミノ酸のエナンチオ選択的合成
  • ジアステレオ選択的還元反応
  • ダニシェフスキーピラノンのヒドリド還元
  • a-アルコキシアルデヒドによるエノンの不斉還元アルドール反応
  • カルボニル化反応によるアルカノールの合成
包装
メス1/4" NPTねじ型アウトレット(Z122661)を備えた1/4回転ブロンズボールバルブが付いたSure/Pac シリンダー入りでお届けします。このシリンダーを使用する前には、バルブが閉まっていることを確認してから、アウトレットバルブを密閉している炭素鋼プラグを取り外してください。
以下に対応しています:
  • 液化ガス用Aldrich® Sure/Pac ステーション Z566446
  • PTFEシールテープ Z104388 またはZ221880
  • ストレートセプタム-インレットアダプターZ118141、セプタ Z565687 または Z565695付き
。説明については、以下の技術告示を参照してくださいAL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257044-BULK:
257044-200ML:4548173125855
257044-VAR:
257044-1.8L:4548173125848