Merck
213403
Sigma-Aldrich
N-セレクトリド®
1.0 M in THF
別名:
ナトリウムトリ-sec-ブチルボロヒドリド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥18,800
¥18,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥18,800
About This Item
化学式:
NaB[CH(CH3)C2H5]3H
CAS番号:
分子量:
206.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
JUFGMKFPFVIKOY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 還元剤
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 共役ヒドリド還元で開始されるタンデム環化反応
  • 立体選択的求核付加反応
法的情報
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
213403-100ML:4548173116341
213403-BULK:
213403-VAR:
213403-800ML:4548173116358
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)