Merck
220760
Sigma-Aldrich
K-Selectride® 溶液
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
別名:
水素化ホウ素トリ-sec-ブチルカリウム 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥29,200
800 ML
¥118,000
¥29,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥29,200
800 ML
¥118,000
About This Item
化学式:
K[CH(CH3)CH2CH3]3BH
CAS番号:
分子量:
222.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
密度
0.913 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[H][B]([K])(C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.K/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
NHEDTYWJTOUTDG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 還元剤
以下の用途に用いる反応剤です。
  • PCPピンサー型パラジウムヒドリド-K-セレクトリド錯体の合成
  • ヒドリド攻撃によるP-H、P-C、およびC-H結合の生成
  • 立体選択的共役ヒドリド還元反応
ケトンの立体選択的な還元剤。[1][2][3]遷移金属配位子による位置選択的反応に用いられるヒドリド[4][5]
法的情報
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
220760-100ML:4548173117706
220760-BULK:
220760-800ML:4548173117713
220760-8L:
220760-PZ:
220760-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marlen Putz et al.
Frontiers in chemistry, 8, 435-435 (2020-06-09)
Trenbolone is a synthetic anabolic-androgenic steroid, which has been misused for performance enhancement in sports. The detection of trenbolone doping in routine sports drug testing programs is complex as methods utilizing gas chromatography/mass spectrometry are complicated by unspecific derivatization products
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1236-1236 (1992)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1747-1747 (1993)
Aldrichimica Acta, 7, 55-55 (1974)
Journal of Organometallic Chemistry, 462, 353-353 (1993)