Merck
24377
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
≥95.0% (AT)
別名:
CIB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10BClF4N2
CAS番号:
分子量:
220.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (AT)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
175-177 °C (lit.)
175-178 °C
溶解性
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる試薬です。
立体障害のあるアミノ酸のエステル化およびペプチドカップリング
効率的なジアゾ基転移試薬の合成
パラジウム触媒およびニッケル触媒の合成に用いる酸化的挿入
カップリング反応で用いる触媒の合成
その他情報
Reagent for esterification of C-terminal amino acids to Wang resin without racemization and for coupling α,α-dimethyl amino acids[1][2]; Preparation of the benzotriazol-1-yloxy derivative, a new coupling reagent[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
24377-BULK-F:
24377-1G-F:4548173297927
24377-VAR-F:
24377-5G-F:4548173297910
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
K. Akaji et al.
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 3177-3177 (1992)
Y. Kiso et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38, 270-270 (1990)