グレード
for molecular biology
詳細
non-ionic
形状
liquid
テクニック
IR spectroscopy: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
HLB
13
その他の活性
DNase and RNase, none detected
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI Key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- マウス筋ホモジネートのウェスタンブロッティングにおけるホモジナイズバッファー中の中性界面活性剤
- E8.5-E10.5胚におけるlacZ発現を調べるためのX-gal染色
- RT-qPCR用細胞ライセートの調製のための、Cell-Lysis(CL)バッファー
その他情報
品質
注意
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I8896-50ML:
I8896-25ML:
I8896-1ML-KC:
I8896-VAR:
I8896-BULK:
I8896-1ML:
I8896-100ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
関連コンテンツ
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.
アフィニティーまたはGSTプルダウン法、タンデムアフィニティー精製(TAP)法、共免疫沈降法を用いてin vitroのタンパク質間相互作用を検討するためのプルダウンアッセイ、試薬、プロトコル