SML0180
アセクリジン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
1-アザビシクロ[2.2.2]オクタ-3-イル アセタート 塩酸塩, 3-アセトキシキヌクリジン 塩酸塩
サイズを選択してください
¥12,700
サイズを選択してください
About This Item
¥12,700
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(=O)O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C9H15NO2.ClH/c1-7(11)12-9-6-10-4-2-8(9)3-5-10;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
LWWSARSTZGNKGV-FVGYRXGTSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0180-10MG:
SML0180-50MG:
SML0180-VAR:
SML0180-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.