アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
mp
800 °C (lit.)
SMILES記法
N#[Ga]
InChI
1S/Ga.N
InChI Key
JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
481769-10G:
481769-VAR:
481769-BULK:
481769-50G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
電子線リソグラフィや集束イオンビームによるパターニングにPEDOT:PSSを用いた事例をご紹介します。
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.